2-Fluoroisonicotinic acid ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
44755.03EA 262 EUR
44755.03 44755.01
2-Fluoroisonicotinic acid ≥98%
2-Fluoroisonicotinic acid
Formula: C₆H₄FNO₂
MW: 141,10 g/mol
Pto. de fusión: 195…497 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02181194
Núm. CAS: 402-65-3