2,3-Difluoroisonicotinic acid ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
H33463.03EA 73.9 EUR
H33463.03 H33463.MD
2,3-Difluoroisonicotinic acid ≥97%
2,3-Difluoroisonicotinic acid
Formula: C₆H₃F₂NO₂
Pto. de fusión: 165…167 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD09031174
Núm. CAS: 851386-31-7