2,3-Dibromoisonicotinic acid ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
H31708.03EA 283 EUR
H31708.03
2,3-Dibromoisonicotinic acid ≥97%
2,3-Dibromoisonicotinic acid
Formula: C₆H₃Br₂NO₂
MW: 280,90 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09997708
Núm. CAS: 1020056-98-7