Triethylphosphine oxide
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
30391.03EA
79.7
EUR
30391.03
30391.06
Triethylphosphine oxide
Triethylphosphine oxide
Formula:
C₆H₁₅OP MW: 134,16 g/mol Pto. de fusión: 48…50 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00013914 Núm. CAS: 597-50-2 |