4-Methyl-2-(trifluoromethyl)benzoic acid ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
H32534.03EA 116 EUR
H32534.03
4-Methyl-2-(trifluoromethyl)benzoic acid ≥98%
4-Methyl-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formula: C₉H₇F₃O₂
MW: 204,15 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01631591
Núm. CAS: 120985-64-0