2-Fluoro-5-methyl-4-(trifluoromethyl)benzoic acid ≥97%
Atención
H33505.03EA 90.9 EUR
H33505.03
2-Fluoro-5-methyl-4-(trifluoromethyl)benzoic acid ≥97%
2-Fluoro-5-methyl-4-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formula: C₉H₆F₄O₂
MW: 222,14 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD19687178
Núm. CAS: 1323955-61-8