3-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzoic acid ≥97%
Atención
H33972.MDEA 32.1 EUR
H33972.MD H33972.03
3-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzoic acid ≥97%
3-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formula: C₉H₇F₃O₃
MW: 220,15 g/mol
Pto. de fusión: 161…164 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD13185681
Núm. CAS: 1214384-93-6