2,6-Dichloro-3-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%, JRD
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
H31956.03EA 52 EUR
H31956.03 H31956.06
2,6-Dichloro-3-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%, JRD
2,6-Dichloro-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formula: C₈H₃Cl₂F₃O₂
Pto. de fusión: 98…102 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09743917
Núm. CAS: 25922-41-2