3,5-Difluorosalicylic acid ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
H32940.03EA 120 EUR
H32940.03 H32940.MD
3,5-Difluorosalicylic acid ≥98%
3,5-Difluorosalicylic acid
Formula: C₇H₄F₂O₃
MW: 174,10 g/mol
Pto. de fusión: 187…191 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06203609
Núm. CAS: 84376-20-5