3,6-Difluorosalicylic acid ≥97%
Atención
H32209.03EA 220 EUR
H32209.03
3,6-Difluorosalicylic acid ≥97%
3,6-Difluorosalicylic acid
Formula: C₇H₄F₂O₃
MW: 174,10 g/mol
Pto. de fusión: 150…154 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08275285
Núm. CAS: 749230-37-3