2'-Methyl-4'-nitroacetanilide ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
B22054.06EA 72.1 EUR
B22054.06
2'-Methyl-4'-nitroacetanilide ≥97%
2'-Methyl-4'-nitroacetanilide
Formula: C₉H₁₀N₂O₃
MW: 194,19 g/mol
Pto. de fusión: 198…200 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00033896
Núm. CAS: 2719-15-5