2-Chloro-N-(2-ethyl-6-methylphenyl)acetamide
Proveedor: EHRENSTORFER GMBH
EHERC13348010EA 543 EUR
EHERC13348010
2-Chloro-N-(2-ethyl-6-methylphenyl)acetamide
2-Chloro-N-(2-ethyl-6-methylphenyl)acetamide
Formula: C₁₁H₁₄ClNO
MW: 211,6880 g/mol
Número MDL: MFCD00267498
Núm. CAS: 32428-71-0