2-Chloro-N-(2,6-diethylphenyl)acetamide ≥96%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
L13136.06EA 65 EUR
L13136.06
2-Chloro-N-(2,6-diethylphenyl)acetamide ≥96%
2-Chloro-N-(2,6-diethylphenyl)acetamide
Formula: C₁₂H₁₆ClNO
Pto. de fusión: 128…132 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00124800
Núm. CAS: 6967-29-9