3,3-Dimethylpiperidine 95%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
H25753.03EA 359 EUR
H25753.03 H25753.MD H25753.06
3,3-Dimethylpiperidine 95%
3,3-Dimethylpiperidine
Formula: C₇H₁₅N
MW: 113,20 g/mol
Pto. Ebullición: 134…136 °C
Densidad: 0,81
Pto. de inflamación: 26 °C (79 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005995
Núm. CAS: 1193-12-0
EINECS: 214-767-6
ADR: 3,III