2-Metil-1,4-pentadieno ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI EUROPE
Peligro
TCIAM0616-1MLEA 86 EUR
TCIAM0616-1ML TCIAM0616-5ML
2-Metil-1,4-pentadieno ≥99.0% (por GC)
2-Metil-1,4-pentadieno
Formula: C₆H₁₀
Pto. Ebullición: 57°C
Pto. de inflamación: -3°C
Número MDL: MFCD00008601
Núm. CAS: 763-30-4
EINECS: 212-109-2
UN: 2461
ADR: 3,II
https://es.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/40/77/28974077.jpg
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %