Aluminium antimonide ≥99.99% (metals basis)
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
43455.06EA 196 EUR
43455.06 43455.14
Aluminium antimonide ≥99.99% (metals basis)
Aluminium antimonide
In semiconductor technology
Formula: AlSb
MW: 148,73 g/mol
Pto. de fusión: 1050 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00014154
Núm. CAS: 25152-52-7
EINECS: 246-667-3
UN: 1549
ADR: 6.1,III