N,N'-Diisopropiletilendiamina 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
A17114.22EA 428 EUR
A17114.22 A17114.14
N,N'-Diisopropiletilendiamina 97%
N,N'-Diisopropiletilendiamina
Formula: C₈H₂₀N₂
MW: 144,26 g/mol
Pto. Ebullición: 169…171 °C
Densidad: 0,798
Pto. de inflamación: 51 °C (123 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008864
Núm. CAS: 4013-94-9
EINECS: 223-666-6
ADR: 3,III