2-Methyl-3-(trifluoromethyl)anisole ≥97%
Atención
H32706.03EA 185 EUR
H32706.03 H32706.MD
2-Methyl-3-(trifluoromethyl)anisole ≥97%
2-Methyl-3-(trifluoromethyl)anisole
Formula: C₉H₉F₃O
MW: 190,16 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09832284
Núm. CAS: 1017778-02-7