5-Amino-2,4-difluorophenol 98%
|
Peligro
|
H32479.06EA
295
EUR
H32479.06
5-Amino-2,4-difluorophenol 98%
5-Amino-2,4-difluorophenol
Formula:
C₆H₅F₂NO MW: 145,11 g/mol Pto. de fusión: ∼ 177 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD04973718 Núm. CAS: 113512-71-3 UN: 2810 ADR: 6.1,III |