4-Amino-2,3-difluorophenol 98%
Peligro
H31555.03EA 158 EUR
H31555.03
4-Amino-2,3-difluorophenol 98%
4-Amino-2,3-difluorophenol
Formula: C₆H₅F₂NO
MW: 145,11 g/mol
Pto. de fusión: ∼ 153 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03094494
Núm. CAS: 163733-99-1