3-(4-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)phenyl)propionic acid ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
H34036.03EA 87.2 EUR
H34036.03 H34036.MD
3-(4-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)phenyl)propionic acid ≥97%
3-(4-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)phenyl)propionic acid
Formula: C₁₀H₈F₄O₃
MW: 252,16
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09999449
Núm. CAS: 1240256-80-7