3-(3-Methyl-5-(trifluoromethoxy)phenyl)propionic acid ≥97%
Atención
H32721.MDEA 44 EUR
H32721.MD H32721.03
3-(3-Methyl-5-(trifluoromethoxy)phenyl)propionic acid ≥97%
3-(3-Methyl-5-(trifluoromethoxy)phenyl)propionic acid
Formula: C₁₁H₁₁F₃O₃
MW: 248,20 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09025376
Núm. CAS: 916420-57-0