4-(Difluoromethoxy)-2-fluorobenzonitrile 97%, JRD
Peligro
H31690.03EA 118 EUR
H31690.03 H31690.MD
4-(Difluoromethoxy)-2-fluorobenzonitrile 97%, JRD
4-(Difluoromethoxy)-2-fluorobenzonitrile
Formula: C₈H₄F₃NO
MW: 187,12 g/mol
Pto. de fusión: 41…43 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09832366
Núm. CAS: 1017779-49-5
UN: 3439
ADR: 6.1,III