3-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzonitrile ≥97%
Peligro
H33944.06EA 312 EUR
H33944.06 H33944.03
3-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzonitrile ≥97%
3-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzonitrile
Formula: C₈H₃F₄NO
MW: 205,11 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18783224
Núm. CAS: 1352999-93-9
UN: 3276
ADR: 6.1,III