2-(Difluoromethoxy)-5-fluorobenzonitrile 95%, JRD
Peligro
H31695.MDEA 44 EUR
H31695.MD H31695.03
2-(Difluoromethoxy)-5-fluorobenzonitrile 95%, JRD
2-(Difluoromethoxy)-5-fluorobenzonitrile
Formula: C₈H₄F₃NO
MW: 187,12 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09832329
Núm. CAS: 1017778-48-1
UN: 3276
ADR: 6.1,III