2-Fluoro-4-methylphenylboronic acid ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
H53265.06EA
139
EUR
H53265.06
H53265.03
2-Fluoro-4-methylphenylboronic acid ≥97%
2-Fluoro-4-methylphenylboronic acid
Formula:
C₇H₈BFO₂ MW: 153,95 Pto. de fusión: 228…233 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD05664239 Núm. CAS: 170981-26-7 |