3-(2,3-Dimethoxyphenyl)propionic acid 96%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
H34491.09EA 177 EUR
H34491.09 H34491.06
3-(2,3-Dimethoxyphenyl)propionic acid 96%
3-(2,3-Dimethoxyphenyl)propionic acid
Formula: C₁₁H₁₄O₄
MW: 210,23 g/mol
Pto. de fusión: 58…60 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00029821
Núm. CAS: 10538-48-4