(R)-(+)-2-Benzyloxypropionic acid ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
L17205.22EA 432 EUR
L17205.22 L17205.14 L17205.06
(R)-(+)-2-Benzyloxypropionic acid ≥98%
(R)-(+)-2-Benzyloxypropionic acid
Formula: C₁₀H₁₂O₃
MW: 180,20 g/mol
Pto. de fusión: 51…53 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06799065
Núm. CAS: 100836-85-9