Pentachlorothioanisole ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI EUROPE
TCIAP1067-5GEA
154
EUR
TCIAP1067-5G
TCIAP1067-1G
Pentachlorothioanisole ≥98.0% (por GC)
Pentachlorothioanisole
Formula:
C₇H₃Cl₅S |
Número MDL:
MFCD00013622 Núm. CAS: 1825-19-0 EINECS: 217-363-8 |
![]() |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow to Light orange powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 93.0 to 96.0 deg-C |
Solubility in Toluene | almost transparency |