Pentachlorothioanisole
Proveedor: EHRENSTORFER GMBH
EHERC15120000EA 159 EUR
EHERC15120000
Pentachlorothioanisole
Pentachlorothioanisole
Formula: C₇H₃Cl₅S
Número MDL: MFCD00013622
Núm. CAS: 1825-19-0
EINECS: 217-363-8