2,4,5-Trichlorothioanisole ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI EUROPE
TCIAT0729-10GEA 140 EUR
TCIAT0729-10G
2,4,5-Trichlorothioanisole ≥99.0% (por GC)
2,4,5-Trichlorothioanisole
Formula: C₇H₅Cl₃S
Número MDL: MFCD00044426
Núm. CAS: 4163-78-4
EINECS: 224-009-6
https://es.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/48/78/28994878.jpg
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 60.0 to 62.0 deg-C