3,6-Dichloropicolinic acid, Supelco®
Proveedor: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
36758-250MGEA 87.4 EUR
36758-250MG
3,6-Dichloropicolinic acid, Supelco®
3,6-Dichloropicolinic acid
Formula: C₆H₃Cl₂NO₂
MW: 192,00 g/mol
Número MDL: MFCD00078655
Núm. CAS: 1702-17-6
EINECS: 216-935-4