3,6-Dichloropicolinic acid
Proveedor: EHRENSTORFER GMBH
EHERC11690000EA 144 EUR
EHERC11690000
3,6-Dichloropicolinic acid
3,6-Dichloropicolinic acid
Formula: C₆H₃Cl₂NO₂
MW: 192,00
Número MDL: MFCD00078655
Núm. CAS: 1702-17-6
EINECS: 216-935-4