Chlorobis(4-methylphenyl)phosphine 95%, barras
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
H25889.03EA 116 EUR
H25889.03
Chlorobis(4-methylphenyl)phosphine 95%, barras
Chlorobis(4-methylphenyl)phosphine
Formula: C₁₄H₁₄ClP
MW: 248,69 g/mol
Pto. Ebullición: 180…184 °C (10 mmHg)
Densidad: 1,159
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01630844
Núm. CAS: 1019-71-2
EINECS: 000-000-0
UN: 1760
ADR: 8,II