Chlorobis(2-methylphenyl)phosphine 98%, barras
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
H25890.03EA
98.6
EUR
H25890.03
H25890.06
Chlorobis(2-methylphenyl)phosphine 98%, barras
Chlorobis(2-methylphenyl)phosphine
Formula:
C₁₄H₁₄ClP MW: 248,688 g/mol Pto. Ebullición: 174…178 °C (3 mmHg) Pto. de fusión: 57 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD04038733 Núm. CAS: 36042-94-1 EINECS: 000-000-0 UN: 1760 ADR: 8,II |