4-Bromo-3-(trifluoromethyl)anisole ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
H31682.09EA 175 EUR
H31682.09 H31682.03
4-Bromo-3-(trifluoromethyl)anisole ≥98%
4-Bromo-3-(trifluoromethyl)anisole
Formula: C₈H₆BrF₃O
MW: 255,04
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08059527
Núm. CAS: 400-72-6