4-Isopropylphenylboronic acid ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
L17459.03EA
118
EUR
L17459.03
L17459.06
4-Isopropylphenylboronic acid ≥98%
4-Isopropylphenylboronic acid
Formula:
C₉H₁₃BO₂ MW: 164,01 g/mol Pto. de fusión: 142…144 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD01074614 Núm. CAS: 16152-51-5 |