Yodo 0.4 mol/l (0.8 N) in toluene
Proveedor: PROLABO CMP
PRLSMC306747.0500EA 0 EUR
PRLSMC306747.0500
Yodo 0.4 mol/l (0.8 N) in toluene
Yodo
Formula: I₂
MW: 253,81 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011355
Núm. CAS: 7553-56-2
EINECS: 231-442-4
UN: 1294
ADR: 3,II