n-Hexadecano-D34 (98% D)
Proveedor: LGC Standards PROMOCHEM
Peligro
PROOCIL-DLM-203-5EA 895 EUR
PROOCIL-DLM-203-5 PROOCILDLM-203-0.1
n-Hexadecano-D34 (98% D)
n-Hexadecano-D34
Formula: D₃C(CD₂)₁₄CD₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Núm. CAS: 15716-08-2
EINECS: 208-878-9