5-tert-Butyl-o-anisidine ≥97%
Atención
H55019.06EA 33.4 EUR
H55019.06 H55019.14
5-tert-Butyl-o-anisidine ≥97%
5-tert-Butyl-o-anisidine
Formula: C₁₁H₁₇NO
MW: 179,26
Pto. Ebullición: 204…208 °C
Pto. de fusión: 29…30 °C
Densidad: 0,988
Pto. de inflamación: 113 °C (235 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00026299
Núm. CAS: 3535-88-4