Rhodium(II) acetate dimer (∼46% Rh), anhidro
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
ACRO268632500EA 344 EUR
ACRO268632500 ACRO268630010 ACRO268630050
Rhodium(II) acetate dimer (∼46% Rh), anhidro
Rhodium(II) acetate dimer
Formula: C₈H₁₂O₈Rh₂
MW: 441,987 g/mol
Pto. de fusión: 205 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003538
Núm. CAS: 15956-28-2
EINECS: 240-084-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Green Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Assay 46 % (Rh)