Di-n-octyl phthalate, Supelco®
Proveedor: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
48560-UEA 145 EUR
48560-U
Di-n-octyl phthalate, Supelco®
Di-n-octyl phthalate
Formula: C₂₄H₃₈O₄
MW: 390,56 g/mol
Número MDL: MFCD00015292
Núm. CAS: 117-84-0
EINECS: 204-214-7