Di-n-octyl phthalate
Proveedor: LGC Standards PROMOCHEM
PROOCILULM61291.2EA 187 EUR
PROOCILULM61291.2
Di-n-octyl phthalate
Di-n-octyl phthalate
Formula: C₂₄H₃₈O₄
MW: 390,56 g/mol
Número MDL: MFCD00015292
Núm. CAS: 117-84-0
EINECS: 204-214-7