Ethyl-3-ethoxypropionate 99+% estabilizado, puro
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
ACRO269490100EA 330 EUR
ACRO269490100 ACRO269490025 ACRO269490010
Ethyl-3-ethoxypropionate 99+% estabilizado, puro
Ethyl-3-ethoxypropionate
Formula: C₇H₁₄O₃
MW: 146,19 g/mol
Pto. Ebullición: 170 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –75 °C
Densidad: 0,949 g/cm³
Pto. de inflamación: 59 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00051356
Núm. CAS: 763-69-9
EINECS: 212-112-9
UN: 3272
ADR: 3,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4060 to 1.4080 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.05 %
GC ≥99.0 %
Color scale ≤15 APHA
Stabilizer 50 to 100 ppm BHT