Bromomethyl methyl ether ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI EUROPE
|
Peligro
|
TCIAB2131-25GEA
69
EUR
TCIAB2131-25G
TCIAB2131-5G
Bromomethyl methyl ether ≥95.0% (por GC)
Bromomethyl methyl ether
Formula:
C₂H₅BrO MW: 124,97 g/mol Pto. Ebullición: 88°C Pto. de inflamación: 26°C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00000171 Núm. CAS: 13057-17-5 UN: 1992 ADR: 3,III |
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 95.0 % |