Bromomethyl methyl ether tech. 90%, grado técnico
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
L09837.06EA 40.7 EUR
L09837.06
Bromomethyl methyl ether tech. 90%, grado técnico
Bromomethyl methyl ether
Formula: C₂H₅BrO
MW: 124,97
Pto. Ebullición: 86…87 °C
Densidad: 1,531
Pto. de inflamación: 26 °C (78 °F)
Número MDL: MFCD00000171
Núm. CAS: 13057-17-5
UN: 1992
ADR: 3,II