Potassium-4-(1-piperidinylcarbonyl)phenyltrifluoroborate ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
H51146.06EA 194 EUR
H51146.06 H51146.03
Potassium-4-(1-piperidinylcarbonyl)phenyltrifluoroborate ≥97%
Potassium-4-(1-piperidinylcarbonyl)phenyltrifluoroborate
Formula: C₁₂H₁₄BF₃KNO
MW: 295,15
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11977715
Núm. CAS: 1359865-98-7