1-Amino-2-methyl-9,10-anthraquinone
Proveedor: EHRENSTORFER GMBH
EHERC12972111EA 159 EUR
EHERC12972111
1-Amino-2-methyl-9,10-anthraquinone
1-Amino-2-methyl-9,10-anthraquinone
Formula: C₁₅H₁₁NO₂
Número MDL: MFCD00001220
Núm. CAS: 82-28-0
EINECS: 201-408-3