2,2'-Bithiophene-5-boronic acid pinacol ester ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI EUROPE
TCIAT2518-1GEA 33 EUR
TCIAT2518-1G TCIAT2518-25G TCIAT2518-5G
2,2'-Bithiophene-5-boronic acid pinacol ester ≥98.0% (por GC)
2,2'-Bithiophene-5-boronic acid pinacol ester
Formula: C₁₄H₁₇BO₂S₂
MW: 292,2 g/mol
Número MDL: MFCD04039974
Núm. CAS: 479719-88-5
https://es.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/62/45/28996245.jpg
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Green to Blue powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %