2,4-Diaminoquinazoline ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
L13783.03EA
69.9
EUR
L13783.03
L13783.06
2,4-Diaminoquinazoline ≥98%
2,4-Diaminoquinazoline
Formula:
C₈H₈N₄ MW: 160,18 g/mol Pto. de fusión: 254…258 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00236032 Núm. CAS: 1899-48-5 |